Få mere at vide
Acenaphthene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859880
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15859880 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15859880 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8143120100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 83-32-9
Smeltepunkt 95°C
Tæthed 1.15 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 278°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003807
Mængde 100 g
Synonym Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene, Acenaphthene
Molekylvægt (g/mol) 154.21