Få mere at vide
Acenaphthene-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthene D10 |
| CAS | 15067-26-2 |
| Molekylær formel | C12 2H10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acenaphthylene-d8, 1,2-dihydro-d2-, Acenaphthene-d10 (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-d2acenaphthylene-d8, Acenaphthene D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-decadeuterioacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.27 |
| Formel vægt | 164.141 |