Få mere at vide
Acenaphthene-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthene D10 |
| CAS | 15067-26-2 |
| Molekylær formel | C12 2H10 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c2c3c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c1[2 H])C([2 H])([2 H])C2([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-decadeuterioacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.27 |
| Formel vægt | 164.141 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |