missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acenaphthene D10 2000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30311105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30311105 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311105 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA20505100TO

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acenaphthene D10
CAS 15067-26-2
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylær formel C12 2H10
Mængde 1 mL
Synonym Acenaphthylene-d8, 1,2-dihydro-d2-, Acenaphthene-d10 (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-d2acenaphthylene-d8, Acenaphthene D10
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
SMIL [2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
IUPAC navn 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-decadeuterioacenaphthylene
Molekylvægt (g/mol) 164.27
Formel vægt 164.141 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.