Få mere at vide
Acenaphthen, 99%
Artikelnummer. 10201393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10201393 5 g Glasflaske 5g
10741861 100 g Plastflaske 100g
10175113 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10201393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201340050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-32-9
Molekylær formel C12H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00003807
InChI nøgle CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC navn 1,2-dihydroacenaphthylen
SMIL C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90 °C til 95 °C
Farve Brun
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 279 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 05, IV, 1834
Merck Index 15, 29
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 3,2g/100mL gletstidseddike, 1g/31mL alkohol - 1g/56mL methanol, 1g/25mL propanol - 1g/2,5 ml kloroform, 1g/5mL benzen - 1g/5mL toluen
Formel vægt 154.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acenaphthene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acenaphthene