Få mere at vide
Acenaphthen, 97%
Beskrivelse
Acenaphthene anvendes til fremstilling af naphthalendicarboxylsyreanhydrid, som bruges som forløber for farvestoffer og optiske blegemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og i plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acenaphthene anvendes til fremstilling af naphthalendicarboxylsyreanhydrid, som bruges som forløber for farvestoffer og optiske blegemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og i plast.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, benzen, tolun, iseddike og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og jordalkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthene |
| Smeltepunkt | 92 °C til 95 °C |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 278 °C |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 386081 |
| Merck Index | 14,28 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, benzen, tolune, iseddikesyre og methanol. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |