Få mere at vide
Acenaphthen (1,2-dihydro acenaphthylen), TRC
Artikelnummer. 30370466
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370466 100 g
30384895 1 g
30385452 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30370466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448330100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-32-9
Molekylær formel C12 H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Synonym Acenaphthene, 1,2-Dihydroacenaphthylene, peri-Ethylenenaphthalene, 1,8-Ethylenenaphthalene
IUPAC navn 1,2-dihydroacenaphtylen
SMIL C1Cc2cccc3cccc1c23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthene
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Formel vægt 154.0783