Få mere at vide
Acemetacin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050609
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050609 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1728.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acemetacin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acemetacin Methyl Ester
CAS 681838-84-6
Analyt- eller komponentnavne Acemetacin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H20 Cl N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acemetacin Methyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Methoxy-2-oxoethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C22H20ClNO6/c1-13-17(11-20(25)30-12-21(26)29-3)18-10-16(28-2)8-9-19(18)24(13)22(27)14-4-6-15(23)7-5-14/h4-10H,11-12H2,1-3H3
SMIL COC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
IUPAC navn (2-methoxy-2-oxoethyl) 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 429.85
Mængde 25 mg
Formel vægt 429.0979 g/mol