Få mere at vide
Acemetacin Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Acemetacin Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acemetacin Methyl Ester |
| CAS | 681838-84-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acemetacin Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H20 Cl N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acemetacin Methyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Methoxy-2-oxoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20ClNO6/c1-13-17(11-20(25)30-12-21(26)29-3)18-10-16(28-2)8-9-19(18)24(13)22(27)14-4-6-15(23)7-5-14/h4-10H,11-12H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13 |
| IUPAC navn | (2-methoxy-2-oxoethyl) 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Vis mere |