Få mere at vide
Acemetacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Acemetacin Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acemetacin Ethyl Ester |
| CAS | 76812-43-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acemetacin Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H22 Cl N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acemetacin Ethyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Ethoxy-2-oxoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClNO6/c1-4-30-22(27)13-31-21(26)12-18-14(2)25(20-10-9-17(29-3)11-19(18)20)23(28)15-5-7-16(24)8-6-15/h5-11H,4,12-13H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13 |
| IUPAC navn | (2-ethoxy-2-oxoethyl) 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Vis mere |