Få mere at vide
Acemetacin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051113
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051113 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051113 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1728.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acemetacin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acemetacin Ethyl Ester
CAS 76812-43-6
Analyt- eller komponentnavne Acemetacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H22 Cl N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acemetacin Ethyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Ethoxy-2-oxoethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H22ClNO6/c1-4-30-22(27)13-31-21(26)12-18-14(2)25(20-10-9-17(29-3)11-19(18)20)23(28)15-5-7-16(24)8-6-15/h5-11H,4,12-13H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
IUPAC navn (2-ethoxy-2-oxoethyl) 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 443.88
Mængde 25 mg
Formel vægt 443.1136 g/mol