Få mere at vide
MedChemExpress Acelarin
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 580.47 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.1% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 36 mg/mL (62.02 mM) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 840506-29-8 |
| Synonym | NUC-1031 |