Få mere at vide
Aceglutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
16452309 1 g
1 options
Product Code. 16452309 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1065
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aceglutamide
CAS 2490-97-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H12N2O4
Synonym α-N-Acetyl-L-glutamine N2-Acetylglutamine
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (88.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Mængde 1 g
Formel vægt 188.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation