Få mere at vide
Acefylline, Mikromol™
Artikelnummer. 17951656
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951656 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1727.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Acefylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acefylline
CAS 652-37-9
Analyt- eller komponentnavne Acefylline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
IUPAC navn 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 238.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 238,0702 g/mol