Få mere at vide
Acefylline, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acefylline |
| CAS | 652-37-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acefylline |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H10 N4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O |
| Vis mere |