Få mere at vide
Acedoben, TRC
Artikelnummer. 30009120
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30009120 5 g
1 options
Artikelnummer. 30009120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1305005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acedoben
CAS 556-08-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H9 N O3
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, Benzoic acid, p-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzoic acid, 4-Acetamidobenzoic acid, 4'-Carboxyacetanilide, Acedoben, N-Acetyl-p-aminobenzoic acid, NSC 4002, p-(Acetoamino)benzoic acid, p-(Acetylamino)benzoic aci
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetamidobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 179.173
Formel vægt 179.058
Procent renhed >95%
Mængde 5 g