Få mere at vide
Aceclofenac, TRC
Artikelnummer. 18043650
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043650 100 mg
18021750 10 mg
18032350 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA130400100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89796-99-6
Molekylær formel C16 H13 Cl2 N O4
Molekylvægt (g/mol) 354.18
Synonym Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim
IUPAC navn 2-[2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetyl]oxyeddikesyre
SMIL OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac
Analyt- eller komponentnavne Aceclofenac
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 100 mg
Formel vægt 353.0222
Procent renhed >95%