Få mere at vide
Aceclofenac, Mikromol™
Beskrivelse
Aceclofenac
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aceclofenac |
| CAS | 89796-99-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aceclofenac |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21) |
| SMIL | OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetyl]oxyeddikesyre |
| Vis mere |