Få mere at vide
Aceclofenac isopropylester, Mikromol™
Beskrivelse
Aceclofenac isopropylester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aceclofenac Isopropyl Ester |
| CAS | 2514625-79-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aceclofenac Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H19 Cl2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Aceclofenac Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | (2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat |
| Vis mere |