Få mere at vide
Aceclofenac isopropylester, Mikromol™
Artikelnummer. 18083390
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083390 100 mg
17999679 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083390 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Aceclofenac isopropylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac Isopropyl Ester
CAS 2514625-79-5
Analyt- eller komponentnavne Aceclofenac Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H19 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Aceclofenac Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn (2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 396.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 395,0691 g/mol