Få mere at vide
Aceclofenac Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17999679
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999679 25 mg
18083390 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17999679 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aceclofenac Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac Isopropyl Ester
CAS 2514625-79-5
Analyt- eller komponentnavne Aceclofenac Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Aceclofenac Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn (2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 396.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 395.0691 g/mol