Få mere at vide
Aceclofenac Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 18010080
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18010080 50 mg
18081250 250 mg
18054040 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13041550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139272-67-6
Molekylær formel C18 H17 Cl2 N O4
Molekylvægt (g/mol) 382.24
Synonym Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. E (EP), Ethyl Ester of Aceclofenac
IUPAC navn (2-ethoxy-2-oxoethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
SMIL CCOC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac Ethyl Ester
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-2-24-17(23)11-25-16(22)10-12-6-3-4-9-15(12)21-18-13(19)7-5-8-14(18)20/h3-9,21H,2,10-11H2,1H3
Formel vægt 381.0535
Procent renhed >95%