Få mere at vide
Aceclofenac EP Impurity G, Mikromol™
Artikelnummer. 18051980
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051980 25 mg
18002780 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aceclofenac EP Impurity G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Aceclofenac
CAS 1215709-75-3
Analyt- eller komponentnavne Acetic Aceclofenac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 Cl2 N O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Acetic Aceclofenac), [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Aceclofenac Impurity G
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23)
SMIL OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetyl]oxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 412.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 411.0276 g/mol