Få mere at vide
Aceclofenac EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Aceclofenac EP Impurity G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Aceclofenac |
| CAS | 1215709-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetic Aceclofenac |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl2 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Acetic Aceclofenac), [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Aceclofenac Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23) |
| SMIL | OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetyl]oxyacetic acid |
| Vis mere |