Få mere at vide
Aceclofenac EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Aceclofenac EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aceclofenac Methyl Ester |
| CAS | 139272-66-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aceclofenac Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H15 Cl2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Methyl Ester of Aceclofenac), Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. D (EP), Methyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | (2-methoxy-2-oxoethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Vis mere |