Få mere at vide
Aceclofenac EP Impurity D, Mikromol™
Artikelnummer. 18030480
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18030480 25 mg
18001680 100 mg
30459401 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030480 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aceclofenac EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac Methyl Ester
CAS 139272-66-5
Analyt- eller komponentnavne Aceclofenac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Methyl Ester of Aceclofenac), Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. D (EP), Methyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3
SMIL COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn (2-methoxy-2-oxoethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 368.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 367.0378 g/mol