missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aceclofenac-d4 (phenyl-d4-acetoxy), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aceclofenac-D4 (2-aminophenyl-D4) |
| CAS | 2748492-20-6 |
| Molekylær formel | C16 D4 H9 Cl2 N O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Aceclofenac-d4 (phenyl-d4-acetoxy), Aceclofenac-d4, Aceclofenac-D4 (2-aminophenyl-D4), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzene-3,4,5,6-d4-acetic acid carboxymethyl ester, 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl-3,4,5,6-d4]acetoxy]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19 H,8-9H2,(H,20,21)/i1D,2 D,4 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)OCC(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.2094 |
| Formel vægt | 357.0473 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?