Få mere at vide
Aceclofenac Benzylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| CAS | 100499-89-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 H19 Cl2 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2 |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2-oxo-2-phenylmethoxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.31 |
| Vis mere |