Få mere at vide
Aceclofenac, 99%
Artikelnummer. 15463139
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463139 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60355.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89796-99-6 | C16H13Cl2NO4 | 354,183 g/mol
Et ikke-steroid, antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) med potent hæmmende aktivitet i flere inflammationsmodeller
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Et ikke-steroid, antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) med potent hæmmende aktivitet i flere inflammationsmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89796-99-6
Molekylær formel C16H13Cl2NO4
Molekylvægt (g/mol) 354.183
MDL nummer MFCD00864296
InChI nøgle MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aceclofenac, aceclofenaco, aceclofenacum, preservex, airtal, falcol, gerbin, aceclofar, aceclofenacum latin, aceclofenaco spanish
PubChem CID 71771
ChEBI CHEBI:31159
IUPAC navn 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)OCC(=O)O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac
Smeltepunkt 149 °C til 153 °C
Farve Hvid
FN nummer UN2811
Merck Index 14,22
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO
Mængde 5 g
Formel vægt 354.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver