missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aceclidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30317392
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317392 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1300001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aceclidine Hydrochloride
CAS 6109-70-2
Molekylær formel C9 H15 N O2 . HCl
Mængde 1 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 3-acetate, hydrochloride (1:1), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, acetate (ester), hydrochloride (9CI), 3-Quinuclidinol, acetate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Quinuclidinol, acetate, hydrochloride (7CI), (±)-3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride, 3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride, Aceclidine hydrochloride, Glaucostat
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H
SMIL Cl.O=C(OC1CN2CCC1CC2)C
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl acetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 205.68
Formel vægt 205.087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.