Få mere at vide
Acecarbromal, Mikromol™
Artikelnummer. 30050250
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050250 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1724.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acecarbromal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acecarbromal
CAS 77-66-7
Analyt- eller komponentnavne Acecarbromal
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H15 Br N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Urea, 1-acetyl-3-(2-bromo-2-ethylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), Abasin, Absin, Acecarbromal, Acetcarbromal, Acetyl Adalin, Acetylcarbromal, Adityl, Carbased, Darolon, N-Acetyl-N'-diethylbromoacetylurea, Sedamyl, Butanamide, N-[(acetylamino)carbonyl]-2-bromo-2-ethyl-, 1-Acetyl-3-(alpha-bromo-alpha-ethylbutyryl)urea, 1-Acetyl-3-(alpha-ethyl-alpha-bromobutyryl)urea, N-Acetyl-N'-alpha-bromo-alpha-ethylbutyrylcarbamide
InChI formel InChI=1S/C9H15BrN2O3/c1-4-9(10,5-2)7(14)12-8(15)11-6(3)13/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
SMIL CCC(Br)(CC)C(=O)NC(=O)NC(=O)C
IUPAC navn N-(acetylcarbamoyl)-2-bromo-2-ethylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 279.13
Mængde 50 mg
Formel vægt 278.0266 g/mol