Få mere at vide
Acebutolol hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18022200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18022200 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0435.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Acebutololhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Analyt- eller komponentnavne Acebutolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H28 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acebutolol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
SMIL Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 372.89
Mængde 250 mg
Formel vægt 372,1816 g/mol