Få mere at vide
Acebutolol hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458096
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458096 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458096 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0435.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Analyt- eller komponentnavne Acebutolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H28 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acebutolol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 372.89
Mængde 10 mg
Formel vægt 372,1816 g/mol