Få mere at vide
Acebutololhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313827
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30313827 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313827 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10005150
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Analyt- eller komponentnavne Acebutolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C18 H28 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Acebutolol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
SMIL Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 372.89
Mængde 50 mg
Formel vægt 372,1816 g/mol