Få mere at vide
Acebutolol Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Beskrivelse
Acebutolol hydrochlorid 1,0 mg/ml i methanol (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acebutolol Hydrochloride |
| CAS | 34381-68-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acebutolol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H28 N2 O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1 H |
| SMIL | Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid; hydrochlorid |
| Vis mere |