missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acebutolol EP Impurity I, Mikromol™
Beskrivelse
Acebutolol EP Impurity I
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| CAS | 441019-91-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. I (EP), Acebutolol Imp. I (EP), Acebutolol USP Related Compound I, Acebutolol USP RC I, N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Related Compound I, Acebutolol Hydrochloride Impurity I, Acebutolol Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-4-6-17(22)19-13-7-8-16(15(9-13)12(3)20)23-11-14(21)10-18-5-2/h7-9,14,18,21H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,19,22) |
| SMIL | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNCC)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?