missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acebutolol EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Acebutolol EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| CAS | 96480-91-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. F (EP), Acebutolol Imp. F (EP), N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity F, Acebutolol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-3-4-15(20)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)18)21-9-12(19)8-17/h5-7,12,17,19H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,20) |
| SMIL | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CO)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]butanamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?