Få mere at vide
Acebutolol EP urenhed C (acebutolol-relateret USP forbindelse A), Mikromol™
Artikelnummer. 30050512
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050512 25 mg
30050709 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050512 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0435.030025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Acebutolol EP urenhed C (acebutolol-relateret USP forbindelse A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Analyt- eller komponentnavne N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMIL CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 221.1052 g/mol