Få mere at vide
Acebutolol EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 30049186
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049186 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0435.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acebutolol EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
CAS 28197-66-2
Analyt- eller komponentnavne N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. A (EP), Acebutolol Imp. A (EP), N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity A, Acebutolol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)
SMIL CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 277.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 277.1314 g/mol