Få mere at vide
Acebutolol Dimer Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acebutolol Biamine |
| CAS | 1330165-98-4 |
| Molekylær formel | C33 H47 N3 O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. G (EP), Acebutolol Biamine, N-[3-Acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C33H47N3O8/c1-7-9-32(41)34-24-11-13-30(28(15-24)22(5)37)43-19-26(39)17-36(21(3)4)18-27(40)20-44-31-14-12-25(16-29(31)23(6)38)35-33(42)10-8-2/h11-16,21,26-27,39-40H,7-10,17-20H2,1-6H3,(H,34,41)(H,35,42) |
| SMIL | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)C(C)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 613.74 |
| Formel vægt | 613.3363 |