missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Acebutolol-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acebutolol-d7 |
| CAS | 2701782-36-5 |
| Molekylær formel | C18 D7 H21 N2 O4 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Acebutolol-d7, (±)-Acebutolol-d7 (iso-propyl-d7), Acebutolol-D7 (N-isopropyl-D7), N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]phenyl]butanamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H28N2O4/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3/h7-9,12,15,19,22 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23)/i2D3,3D3,12 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(NC(=O)CCC)cc1C(=O)C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.4691 |
| Formel vægt | 343.2488 g/mol |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?