missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acebutolol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acebutolol-d5 |
| CAS | 1189500-68-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H23D5N2O4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-4-6-17(22)19-13-7-8-16(15(9-13)12(3)20)23-11-14(21)10-18-5-2/h7-9,14,18,21H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,19,22)/i10D2,11D2,14D |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(=O)CCC)cc1C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.46 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?