Få mere at vide
Invitrogen™ Accutase - Enzymcelleløsningsmedium
Produktkod. 12780000
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Hver
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
12780000 100 ml Hver
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12780000 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00455556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    461.65 DKK / 100ml
    Spare 94.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Invitrogen™ Accutase Enzyme Cell Detachment Medium klarer sig usædvanligt godt i at løsne celler til analyse af celleoverflademarkører og virusvækstassay.
  • Accutase præsterer usædvanligt godt i at løsne celler til analyse af celleoverflademarkører, virusvækstassay, hvileanalyser ved serumsult, transformationsassays ved onkogen transfektion, neurale crest celle migrationsassays, celleproliferation, cellehaptotaxsis, tumorcellemigrationsassays, rutinemæssig cellepassage, produktionsopskalering (biorea).
  • Accutase har vist sig effektiv på: fibroblaster, keratinocytter, vaskulære endotelceller, hepatocytter, glatte vaskulære muskelceller, hepatocytprogenitorer, primære kyllingeembryoneuronale celler, knoglemarvsstamceller, adhærente CHO og BHK-celler, makrofager, 293-celler, L929-celler, udødeliggjorte testikelceller fra mus, 3T3-, Vero-, COS-, HeLa-, NT2-, MG63-, M24- og A375-metastatisk melanom, gliomer U251 og D54, HT1080-celler, fibroecter og SSF-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Mængde 100 ml
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.