Få mere at vide
Corning™ Accutase™ Celleafløsningsopløsning, flydende
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323609
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15323609 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15323609 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25058CI
 Begrænset vare
På lager
Effektivt, med blid afkobling af de klæbende celler inden for få minutter
Accutase er nyttig til rutinemæssig afkobling af celler fra standard vævskulturplastik og adhæsionsbelagte plastvarer, herunder vores udvalg af Advanced Surface coated plasticware. Accutase er nyttig til celleafkobling og til at fremstille enkeltcellesuspensioner fra klumpede cellepopulationer til subkultureringsceller, analytiske studier og nøjagtig celletælling.
Accutase er formuleret i en koncentration, der er klar til brug, når den er tøet op. (Bemærk: Tø aldrig Accutase op ved 37 °C.) En optøet flaske Accutase kan tages ud af køleskabet og påføres straks cellerne. Den bør ikke forvarmes til 37 °C. Accutase indeholder proteolytisk aktivitet, der blidt nedbryder cellulære adhæsionsmolekyler og muliggør celleløsrivelse fra bunden af kolben.
Accutase Celleløsningen er:
  • Effektivt, med blid afkobling af de klæbende celler inden for få minutter
  • Et alternativ til trypsin
  • Kan eliminere neutraliserings- eller vasketrin
  • Accutase indeholder ikke pattedyrs- eller bakterieafledte produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Form Væske
Sterilitet Steril
Formulering 1 X Accutase enzymer fremstillet i Dulbeccos PBS (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO5 , 8 g/l NaCl og 1,15 g/ lNa2HPO4 ) indeholdende 0,5 mm EDTA ·4Na og 3 mg/l phenolrød.
Mængde 100 ml