Få mere at vide
Fisherbrand AccuSpin kølet mikrocentrifuge med rotor
Artikelnummer. 31925067 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Maks. RCF:
17,000 x g
21,100 x g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. RCF
31925067 17,000 x g
31925070 21,100 x g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39240.73 DKK
    26183.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 13057.45 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til at passe sømløst ind i din arbejdsgang med avanceret køleteknologi for pålidelig og bæredygtig ydeevne.
  • Maksimal RCF på 17.000 x g (AccuSpin 17R) eller 21.100 x g (AccuSpin 21R)
  • Maksimal hastighed på 13.300 omdrejninger pr. min. (AccuSpin 17R) eller 14.800 omdr./min (AccuSpin 21R)
  • Standardrotoren har 24 x 1,5/2,0 ml rør, maksimal kapacitet med valgfri rotor er 10 x 5 ml
  • I alt 7 letvægtskonstruerede polymerrotorer at vælge imellem for at finde det ideelle match til din anvendelse
  • Intuitive kontroller og letlæselig visning
  • Hurtig acceleration og deceleration sikrer effektiv ydeevne
  • ClickSeal™ Biocontainment-låg giver beskyttelse mod prøverne med én hånd
  • GreenCool™ Teknologi reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau <48 dBA (rotor 24 x 2 ml, 13.300 o/min)
Certificeringer/compliance CE-markeret, IVD-kompatibel
Ventileret Nej
Mål (L x B x H) Udvendig 44 x 29 x 33 cm
Model- IVD-MD
Rotor medfølger Ja
Kølet Ja
Grøn teknologi Ja
Nettovægt 25 Kg
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Produkttype Bord-mikrocentrifuge
Display Type Tastatur
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C