Få mere at vide
Fisherbrand AccuSpin mikrocentrifuge med rotor
Artikelnummer. 31925068 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Maks. RCF:
17,000 x g
21,100 x g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. RCF
31925068 21,100 x g
31925073 17,000 x g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16645.00 DKK
    10886.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 5758.97 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Designet til at passe sømløst ind i din arbejdsgang, samtidig med at det leverer pålidelighed, sikkerhed og brugervenlighed.
  • Maksimal RCF på 17.000 x g (accuSpin 17) eller 21.100 x g (accuSpin 21)
  • Maksimal hastighed på 13.300 rpm (accuSpin 17) eller 14.800 rpm (accuSpin 21)
  • Standardrotoren har 24 x 1,5/2,0 ml rør, maksimal kapacitet med valgfri rotor er 10 x 5 ml
  • I alt 7 letvægtskonstruerede polymerrotorer at vælge imellem for at finde det ideelle match til din anvendelse
  • Intuitive kontroller og letlæselig visning
  • Hurtig acceleration og deceleration sikrer effektiv ydeevne
  • ClickSeal™ Biocontainment-låg giver beskyttelse mod prøverne med én hånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau <56 dBA (rotor 24 x 2 ml, 14.800 o/min)
Certificeringer/compliance CE-markeret, IVD-kompatibel
Ventileret Ja
Mål (L x B x H) Udvendig 35.2 x 24.3 x 22.5 cm
Model- IVD-MD
Rotor medfølger Ja
Kølet Nej
Grøn teknologi Nej
Nettovægt 12 Kg
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Produkttype Bord-mikrocentrifuge
Display Type Tastatur