Få mere at vide
Thermo Scientific™ Medifuge Benchtop Centrifuge afstandsstykker
Artikelnummer. p-6771086 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
2 cm
3 cm
Farve:
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
8 enheder
Artikelnummer. 15510141
Brand: Thermo Scientific™ 75008817
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få tilbehør til Medifuge lille centrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Benchtop Centrifuge Spacer
Til brug med (udstyr) Medifuge Benchtop Centrifuge
Farve Grøn
Volumen 13 mL
Oversigt Afstandsstykke
Længde (metrisk) 2 cm
Inkluderer Sæt med 8