Få mere at vide
Thermo Scientific™ Medifuge Benchtop Centrifuge afstandsstykker
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få tilbehør til Medifuge lille centrifuge
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Benchtop Centrifuge Spacer |
| Til brug med (udstyr) | Medifuge Benchtop Centrifuge |
| Farve | Gul |
| Volumen | 10 mL |
| Oversigt | Afstandsstykke |
| Længde (metrisk) | 3 cm |
| Inkluderer | Sæt med 8 |