Få mere at vide
Thermo Scientific™ Medifuge Benchtop Centrifuge afstandsstykker
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få tilbehør til Medifuge lille centrifuge
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Benchtop Centrifuge Spacer |
| Til brug med (udstyr) | Medifuge Benchtop Centrifuge |
| Farve | Grøn |
| Volumen | 13 mL |
| Oversigt | Afstandsstykke |
| Længde (metrisk) | 2 cm |
| Inkluderer | Sæt med 8 |