Få mere at vide
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Realtids PCR-detektionssoftware v3.1
Artikelnummer. 18773634 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
18773634 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 18773634 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A48509
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Produktbrev og licensregistreringskodesæt
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 5, 0,1 ml blokinstrument
Produktlinje AccuSEQ
Softwaretype Realtids PCR-software
Produkttype Realtids PCR-detektionssoftware
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 sæt