Få mere at vide
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Real-time PCR Detection Software v4.0
Artikelnummer. 31034550 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Softwaretype:
Real-time PCR-software (opgraderingslicens)
Real-time PCR-software (sædelicens)
Realtids PCR-software
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Softwaretype
31034550 Real-time PCR-software (sædelicens)
31034143 Realtids PCR-software
31034426 Real-time PCR-software (opgraderingslicens)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31034550 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A40005163
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk produktion ved brug af SEQ-familien af realtids PCR-analyser og hjælper med at støtte kunder i at opfylde deres lokale regler, herunder 21 CFR Part 11-overholdelse.
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v4.0 er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk produktion ved brug af SEQ-familien af realtids PCR-assays, herunder MycoSEQ, SteriSEQ, resDNASEQ, og ViralSEQ assays. Softwaren er designet til at fungere med QuantStudio 5 og QuantStudio 7 Pro realtids PCR-systemer med 96-brøndplader (0,1 ml, 0,2 ml) og 384-brøndplader til enten hurtig eller standard cyklus. Denne software stilles til rådighed via et link til online download.
Funktioner i AccuSEQ realtids PCR-detektionssoftware inkluderer:
  • Præcis kvantificering af værtscelle-urenheder til resDNASEQ værtscelle-residual DNA-kvantificering
  • Automatiserede tilstedeværelses-/fraværskrav for MycoSEQ Mycoplasma, MycoSEQ samt Mycoplasma, ViralSEQ MMV og ViralSEQ Vesivirus-assays
  • Nøjagtig kvantificering af Sf-rhabdovirus genomisk RNA til ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
  • Én softwareplatform til alle nuværende og fremtidige SEQ realtids PCR-analyser
  • Sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse
  • En integreret, brugervenlig grænseflade muliggør konsistens på tværs af flere dataapplikationer og reducerer den tid, der kræves for at træne dit team
  • Fleksibel gennemstrømning på 10.500 –prøver om ugen
  • Fuldstændig sporbarhed med assay-specifik output, hvilket eliminerer manuelle beregninger
  • Omfattende datastyrings- og rapporteringsfunktioner
Residual DNA-kvantificering
Til kvantificering af værtscelle-residual DNA kan et specialmodul med næste generations algoritmer bruges sammen med residual resDNASEQ host cell DNA-kvantificeringsassay for nøjagtig kvantificering.
Mycoplasma påvisning
For hurtig og præcis Mycoplasma-detektion tilbyder softwaren AccuSEQ et plug-in analysemodul til automatiserede tilstedeværelses-/fraværsopkald ved brug af MycoSEQ Mycoplasma-detektionssystemet. Automatiserede analyseværktøjer muliggør ét-klik behandling af MycoSEQ assay-data og hjælper med at levere tilstedeværelses- eller fraværsopkald inden for få sekunder efter dataindsamlingen.
Hurtig sterilitetstest
Til hurtig sterilitetstest AccuSEQ tilbyder softwaren et plug-in analysemodul til automatiserede tilstedeværelses-/fraværsopkald ved brug af SteriSEQ Rapid Sterility Testing System. Automatiserede analyseværktøjer muliggør et-klik behandling af SteriSEQ™ Rapid Sterility Testing Kit (Cat. Nej. A57186) data, der hjælper med at levere tilstedeværelses- eller fraværsopkald inden for få sekunder efter dataindsamlingen.
MMV- og Vesivirus-detektion
AccuSEQ softwaren optimeres og valideres til ViralSEQ MMV- og ViralSEQ Vesivirus-assays. Softwarens visuelle resultatoversigt giver øjeblikkelig forståelse af tilstedeværelse eller fravær af virus i dine prøver.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantificering
AccuSEQ Software muliggør hurtig og nem analyse af ViralSEQ kvantitative Sf-Rhabdovirus kitdata uden besværet med flere eksporttrin og afhængighed af tredjepartssoftware.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ qPCR-systemer
Produktlinje AccuSEQ
Softwaretype Real-time PCR-software (sædelicens)
Produkttype Realtids PCR-detekteringssoftware
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Må kun benyttes til forskning.