Få mere at vide
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Realtids PCR-detektionssoftware v3.2
Artikelnummer. 18703644 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18703644 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18703644 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A58643
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v3.2 er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling ved hjælp af SEQ-familien af real-time PCR-assays, herunder MycoSEQ , resDNASEQ , og ProteinSEQ analyser.
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v3.2 er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk produktion ved brug af SEQ-familien af realtids PCR-analyser, herunder MycoSEQ, , og ProteinSEQ assays. Softwaren er designet til at fungere med Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System med 0,1 ml, 96-brøndplader til enten hurtig eller standard cykling. Denne software stilles til rådighed via et link resDNASEQ til online download.
Funktioner i AccuSEQ realtids PCR-detektionssoftware inkluderer:
  • Præcis kvantificering af værtscelle-urenheder til resDNASEQ Host Cell Residual DNA-kvantificeringsanalyser
  • Automatiserede tilstedeværelses-/fraværskald for MycoSEQ Mycoplasma- og ViralSEQ MMV/Vesivirus-assays
  • Nøjagtig kvantificering af Sf-rhabdovirus genomisk RNA til ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
  • Én softwareplatform til alle nuværende og fremtidige SEQ realtids PCR-analyser
  • Sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse
Residual-DNA-kvantificering
Til kvantificering af værtscelle-residual DNA kan et specialmodul med næste generations algoritmer bruges sammen med resDNASEQ CHO Residual DNA Assay for nøjagtig kvantificering.
Mycoplasma-detektion
For hurtig og præcis Mycoplasma-detektion tilbyder softwaren AccuSEQ et plug-in analysemodul til automatiserede tilstedeværelses-/fraværsopkald, når Mycoplasma-detektionssystemet MycoSEQ bruges. Automatiserede analyseværktøjer muliggør ét-klik behandling af MycoSEQ assay-data og hjælper med at levere tilstedeværelses- eller fraværsopkald inden for få sekunder efter dataindsamlingen.
MMV- og vesivirusdetektion
AccuSEQ softwaren er optimeret og valideret til ViralSEQ MMV- og Vesivirus-detektionstesten. Softwarens visuelle resultatoversigt giver øjeblikkelig forståelse af tilstedeværelse eller fravær af virus i dine prøver.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantificering
AccuSEQ Software muliggør hurtig og nem analyse af ViralSEQ kvantitative Sf-Rhabdovirus systemdata uden besværet med flere eksporttrin og afhængighed af tredjepartssoftware.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 5 Realtids PCR-system
Produktlinje AccuSEQ
Softwaretype Realtids PCR-software
Produkttype Realtids PCR-detektionssoftware
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 stk.