Få mere at vide
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Real-Time PCR Detection Software v2.2, sædelicens
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v2.2 er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk fremstilling ved brug af SEQ-familien af realtids PCR-assays, herunder MycoSEQ, resDNASEQ og ViralSEQ assays. Softwaren er designet til at fungere med Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR Instrument med 0,1-ml, 96-brøndplader og Windows 10 operativsystem. Denne software stilles til rådighed via et link til online download.
Dette er en sædelicens til AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v2.2. Sædelicenser købes til hver enkelt bruger af softwaren.
Funktioner i AccuSEQ realtids PCR-detektionssoftware inkluderer:
- Præcis kvantificering af værtscelle-urenheder til resDNASEQ Host Cell Residual DNA-kvantificeringsanalyser
- Automatiserede tilstedeværelses-/fraværskald for MycoSEQ Mycoplasma- og ViralSEQ MMV/Vesivirus-assays
- Nøjagtig kvantificering af Sf-rhabdovirus genomisk RNA til ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
- Én softwareplatform til alle nuværende og fremtidige SEQ realtids PCR-analyser
- Sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse
Residual-DNA-kvantificering
Til kvantificering af værtscelle-residual DNA kan et specialmodul med næste generations algoritmer bruges sammen med resDNASEQ CHO Residual DNA Assay for nøjagtig kvantificering.
Mycoplasma-detektion
For hurtig og præcis Mycoplasma-detektion tilbyder softwaren AccuSEQ et plug-in analysemodul til automatiserede tilstedeværelses-/fraværsopkald, når Mycoplasma-detektionssystemet MycoSEQ bruges. Automatiserede analyseværktøjer muliggør ét-klik behandling af MycoSEQ assay-data og hjælper med at levere tilstedeværelses- eller fraværsopkald inden for få sekunder efter dataindsamlingen.
MMV- og vesivirusdetektion
AccuSEQ softwaren er optimeret og valideret til ViralSEQ MMV- og Vesivirus-detektionstesten. Softwarens visuelle resultatoversigt giver øjeblikkelig forståelse af tilstedeværelse eller fravær af virus i dine prøver.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantificering
AccuSEQ Software muliggør hurtig og nem analyse af ViralSEQ kvantitative Sf-Rhabdovirus systemdata uden besværet med flere eksporttrin og afhængighed af tredjepartssoftware.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System |
| Produktlinje | AccuSEQ |
| Softwaretype | Realtids PCR-software |
| Produkttype | Realtids PCR-detektionssoftware |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 licens |