Få mere at vide
Draeger Safety Accuro™ Gasdetektor pumpe
Artikelnummer. 10693781
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
205 x 240 x 60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10693781 205 x 240 x 60 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10693781 Leverandør Draeger Safety Leverandørnr. 6400260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13530.00 DKK
    10831.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 2698.02 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Draeger Safety Accuro™ Gasdetektorpumpe er en manuelt betjent bælgpumpe, der trækker en kalibreret 100 ml prøve gennem de kortvarige Draeger-rør.
  • Enhåndsbetjening
  • Meget lav vedligeholdelse
  • Slut-på-slag-indikator
  • Indbygget automatisk slagtæller
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 205 x 240 x 60 mm
Vægt (metrisk) 0.92 kg