Få mere at vide
Testo™ Nøjagtig nedsænkning/penetrationssonde
Svartid:
5 sek.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nedsænknings-/penetrationssonde |
| Nøjagtighed | ±0,2 °C (– 25 til 75,0 °C),± 0,4 °C (– 35 til– 25,1 °C),± 0,4 °C (75 til 80 °C) |
| Svartid | 5 sek. |
| Temperaturområde (metrisk) | -35 °C til +80 °C |